Documentos Principais
CH4424851196
ChemBridge Corporation
[(5-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine dihydrochloride hydrate
About This Item
Peso molecular:
228.12
Número MDL:
Iupac Name
(5-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride hydrate
Inchi Code
1S/C7H11N3.2ClH.H2O/c8-4-6-3-7(10-9-6)5-1-2-5;;;/h3,5H,1-2,4,8H2,(H,9,10);2*1H;1H2
chave InChI
HOAKWMDSIKDQDW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
2HCl H2O
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4102165
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4102165_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)