Documentos Principais
CH4424847808
ChemBridge Corporation
6-chloro-3-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride hydrate
About This Item
Peso molecular:
269.06
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-chloro-3-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride hydrate
Inchi Code
1S/C8H4ClFN2O2.ClH.H2O/c9-4-1-2-5-11-6(8(13)14)7(10)12(5)3-4;;/h1-3H,(H,13,14);1H;1H2
chave InChI
LAVSCTAUKJTUOX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
HCl H2O
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043448
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043448_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)