Documentos Principais
CH4424847117
ChemBridge Corporation
5-amino-1H-indazol-3-ol dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
222.07
Número MDL:
Iupac Name
5-amino-1H-indazol-3-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7N3O.2ClH/c8-4-1-2-6-5(3-4)7(11)10-9-6;;/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11);2*1H
chave InChI
VBGOCHHYCKZHPZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4048302
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4048302_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)