Documentos Principais
CH4424846483
ChemBridge Corporation
N-benzylcyclopentanamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
211.73
Número MDL:
Iupac Name
N-benzyl-N-cyclopentylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17N.ClH/c1-2-6-11(7-3-1)10-13-12-8-4-5-9-12;/h1-3,6-7,12-13H,4-5,8-10H2;1H
chave InChI
YEWYKWDDUOYQHP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024869
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024869_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)