Documentos Principais
CH4424845716
ChemBridge Corporation
N-[(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]ethanamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
189.69
Número MDL:
Iupac Name
N-[(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N3.ClH/c1-3-9-5-8-6-10-11(4-2)7-8;/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3;1H
chave InChI
FSWHKNNSXXRRCZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4010693
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4010693_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)