Documentos Principais
CH4424845390
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(7-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
248.15
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-methyl(7-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3.2ClH/c1-7-4-3-5-8-10(7)13-9(12-8)6-11-2;;/h3-5,11H,6H2,1-2H3,(H,12,13);2*1H
chave InChI
BIZOVWPMPWLSAB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004432
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004432_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)