Documentos Principais
CH4424845328
ChemBridge Corporation
1-(4-methoxybenzoyl)piperazine trifluoroacetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
334.3
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-methoxybenzoyl)piperazine trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C12H16N2O2.C2HF3O2/c1-16-11-4-2-10(3-5-11)12(15)14-8-6-13-7-9-14;3-2(4,5)1(6)7/h2-5,13H,6-9H2,1H3;(H,6,7)
chave InChI
BIFUAGZYFLFUEJ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
CF3COOH
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004081
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004081_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)