Documentos Principais
CH4424845175
ChemBridge Corporation
3-(methoxymethyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
165.66
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-(methoxymethyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-9-6-7-3-2-4-8-5-7;/h7-8H,2-6H2,1H3;1H
chave InChI
VZQSCPYVOXUZJO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002971
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002971_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)