Documentos Principais
CH4415172961
ChemBridge Corporation
4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Peso molecular:
203.63
Número MDL:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3O2.ClH/c11-7(12)6-4-3-8-2-1-5(4)9-10-6;/h8H,1-3H2,(H,9,10)(H,11,12);1H
chave InChI
IHVOBNKRCWELIG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087932
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087932_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)