Documentos Principais
CH4415172732
ChemBridge Corporation
3-(1H-benzimidazol-1-yl)propanoic acid dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
263.12
Número MDL:
Iupac Name
3-(1H-benzo[d]imidazol-1-yl)propanoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10N2O2.2ClH/c13-10(14)5-6-12-7-11-8-3-1-2-4-9(8)12;;/h1-4,7H,5-6H2,(H,13,14);2*1H
chave InChI
IYFRIQKHGDWLFF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087756
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087756_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)