Documentos Principais
CH4375444712
ChemBridge Corporation
5,6-dichloro-2-methyl-4-pyrimidinol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
179
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5,6-dichloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2O/c1-2-8-4(7)3(6)5(10)9-2/h1H3,(H,8,9,10)
chave InChI
KUQPBCZFPWRAHB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4049516
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4049516_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)