Documentos Principais
CH4332968492
ChemBridge Corporation
5-methoxy-1,3,4-thiadiazol-2-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
132.14
Número MDL:
Iupac Name
5-methoxy-1,3,4-thiadiazol-2-ol
Inchi Code
1S/C3H4N2O2S/c1-7-3-5-4-2(6)8-3/h1H3,(H,4,6)
chave InChI
LRENRSMVTOWJKZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043908
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043908_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)