Documentos Principais
CH4332968387
ChemBridge Corporation
4-propyl-1H-pyrazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
110.16
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-propyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C6H10N2/c1-2-3-6-4-7-8-5-6/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
YAXKXMVDJJMGRY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4044489
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4044489_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)