Documentos Principais
CH4321848740
ChemBridge Corporation
4-hydrazino-8-methylquinoline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
173.22
Número MDL:
Iupac Name
4-hydrazino-8-methylquinoline
Inchi Code
1S/C10H11N3/c1-7-3-2-4-8-9(13-11)5-6-12-10(7)8/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
chave InChI
SUSYTHMNOJICKQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043548
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043548_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)