Documentos Principais
CH4309657101
ChemBridge Corporation
7-amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.18
Número MDL:
Iupac Name
7-amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H8N4O2/c1-4-2-6-10-3-5(8(13)14)7(9)12(6)11-4/h2-3H,9H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
FQGDCFDFDHJJSW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043558
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043558_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)