Documentos Principais
CH4309656555
ChemBridge Corporation
benzyl(methyl)sulfamoyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
219.69
Número MDL:
Iupac Name
benzyl(methyl)sulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H10ClNO2S/c1-10(13(9,11)12)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
chave InChI
VURHMMRCYKRHOT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026545
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026545_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)