Documentos Principais
CH4182077135
ChemBridge Corporation
N-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
248.51
Número MDL:
Iupac Name
N-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H7BrClNO/c1-5(12)11-8-3-2-6(10)4-7(8)9/h2-4H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
FXRJRUAYMSVQKU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4029939
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4029939_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)