Documentos Principais
CH4182076692
ChemBridge Corporation
1H-benzimidazole-2-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
143.15
Número MDL:
Iupac Name
1H-benzimidazole-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H5N3/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4H,(H,10,11)
chave InChI
VEKMJKMSTPFHQD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028334
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028334_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)