Documentos Principais
CH4182076398
ChemBridge Corporation
(ethylsulfonyl)acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
152.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(ethylsulfonyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C4H8O4S/c1-2-9(7,8)3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
chave InChI
XTKCDFOXCDJUGE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027612
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027612_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)