Documentos Principais
CH4182075581
ChemBridge Corporation
1-(2-methylphenyl)piperidin-4-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
189.26
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-methylphenyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C12H15NO/c1-10-4-2-3-5-12(10)13-8-6-11(14)7-9-13/h2-5H,6-9H2,1H3
chave InChI
UNCRRVZLEDFGBN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4000330
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4000330_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)