Documentos Principais
CH4182075239
ChemBridge Corporation
1-(3-aminopropyl)piperidin-3-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
158.24
Número MDL:
Iupac Name
1-(3-aminopropyl)-3-piperidinol
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c9-4-2-6-10-5-1-3-8(11)7-10/h8,11H,1-7,9H2
chave InChI
RLDCHEDVXUZUMM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4011103
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4011103_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)