Documentos Principais
CH4182074847
ChemBridge Corporation
(3-methylpiperidin-3-yl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
129.2
Número MDL:
Iupac Name
(3-methyl-3-piperidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-7(6-9)3-2-4-8-5-7/h8-9H,2-6H2,1H3
chave InChI
DMGCHHGYZKQCNX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4017648
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4017648_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)