Documentos Principais
CH4102153804
ChemBridge Corporation
2-[(2-furylmethyl)amino]ethanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
141.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-[(2-furylmethyl)amino]ethanol
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-4-3-8-6-7-2-1-5-10-7/h1-2,5,8-9H,3-4,6H2
chave InChI
PERSIOJMHRGFFY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9072041
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9072041_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)