Documentos Principais
CH4102152558
ChemBridge Corporation
3-(propionylamino)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
193.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-(propionylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-2-9(12)11-8-5-3-4-7(6-8)10(13)14/h3-6H,2H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
chave InChI
YTGHXTTUKCSBJM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5941347
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5941347_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)