Documentos Principais
CH4102152242
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
242.12
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-7-3-4-8(2)9(5-7)12-10(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
chave InChI
XZPBJTDZFCNXBC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4023669
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4023669_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)