Documentos Principais
CH4102151342
ChemBridge Corporation
5-chloro-4-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
198.68
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-chloro-4-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H7ClN2S/c1-4-5(9)2-3-6-7(4)11-8(10)12-6/h2-3H,1H3,(H2,10,11)
chave InChI
ORCGZHQFPODCCH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4012614
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4012614_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)