Documentos Principais
CH4102151053
ChemBridge Corporation
4-[(4-fluorophenyl)thio]butan-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
198.26
Número MDL:
Iupac Name
4-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H11FOS/c1-8(12)6-7-13-10-4-2-9(11)3-5-10/h2-5H,6-7H2,1H3
chave InChI
OBEQFWIFNCWDBF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4011074
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4011074_sds.pdf