Documentos Principais
CH4102149619
ChemBridge Corporation
5-hydroxy-1,3-benzoxathiol-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
168.17
Número MDL:
Iupac Name
5-hydroxy-1,3-benzoxathiol-2-one
Inchi Code
1S/C7H4O3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3,8H
chave InChI
HDSYJLOFQVPBJM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4003733
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4003733_sds.pdf