Documentos Principais
CH4102149408
ChemBridge Corporation
(2-isopropyl-1H-benzimidazol-1-yl)acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
218.26
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(2-isopropyl-1H-benzimidazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-8(2)12-13-9-5-3-4-6-10(9)14(12)7-11(15)16/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,15,16)
chave InChI
VROCWDFNBDMZGW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002575
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002575_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)