Documentos Principais
CH4026586533
ChemBridge Corporation
3-[(4-formylphenoxy)methyl]benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
256.26
Número MDL:
Iupac Name
3-[(4-formylphenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H12O4/c16-9-11-4-6-14(7-5-11)19-10-12-2-1-3-13(8-12)15(17)18/h1-9H,10H2,(H,17,18)
chave InChI
NALDNBPQKSJDKB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6466340
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6466340_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)