Documentos Principais
CH4026586428
ChemBridge Corporation
1-ethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
138.21
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-ethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Inchi Code
1S/C9H14O/c1-2-9-4-3-7(6-9)5-8(9)10/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
VNBUGZMWZGUKGH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5100844
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5100844_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)