Documentos Principais
CH4026586106
ChemBridge Corporation
2-(4-bromophenyl)acetohydrazide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
229.08
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(12)11-10/h1-4H,5,10H2,(H,11,12)
chave InChI
CAVXKYRRHDMKIP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3014953
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3014953_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)