Documentos Principais
CH4026586024
ChemBridge Corporation
2-(2,5-dichlorophenoxy)propanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
235.07
Número MDL:
Iupac Name
2-(2,5-dichlorophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8Cl2O3/c1-5(9(12)13)14-8-4-6(10)2-3-7(8)11/h2-5H,1H3,(H,12,13)
chave InChI
LDRYOEIGQCIMEK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3013844
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3013844_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)