Documentos Principais
CH4017937050
ChemBridge Corporation
1-(2-methylbenzoyl)piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
247.29
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-methylbenzoyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H17NO3/c1-10-4-2-3-5-12(10)13(16)15-8-6-11(7-9-15)14(17)18/h2-5,11H,6-9H2,1H3,(H,17,18)
chave InChI
ZDLGPPDQCGOJTL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7358637
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7358637_sds.pdf