Documentos Principais
CH4017936424
ChemBridge Corporation
2-cyclopropylquinoline-4-carbohydrazide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
227.27
Número MDL:
Iupac Name
2-cyclopropyl-4-quinolinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C13H13N3O/c14-16-13(17)10-7-12(8-5-6-8)15-11-4-2-1-3-9(10)11/h1-4,7-8H,5-6,14H2,(H,16,17)
chave InChI
LOSFWVILZWCLLS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3010179
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3010179_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)