Key Documents
CH4005874130
ChemBridge Corporation
2-{[5-(3-methylpiperazin-1-yl)-2-nitrophenyl]amino}ethanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
280.33
Número MDL:
Iupac Name
2-[5-(3-methyl-1-piperazinyl)-2-nitroanilino]ethanol
Inchi Code
1S/C13H20N4O3/c1-10-9-16(6-4-14-10)11-2-3-13(17(19)20)12(8-11)15-5-7-18/h2-3,8,10,14-15,18H,4-7,9H2,1H3
chave InChI
LWKATNRNJGJLAS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5750692
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5750692_sds.pdf