Documentos Principais
ATC456776893
Atlantic Research Chemicals Ltd
Pent-4-ynoyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
116.55
Número MDL:
Iupac Name
4-pentynoyl chloride
Inchi Code
1S/C5H5ClO/c1-2-3-4-5(6)7/h1H,3-4H2
chave InChI
ASAWAIQNAGKJFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC10122
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC10122
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)