Documentos Principais
ATC429238442
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-Nitrothiophene-2-carbonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.59
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-nitro-2-thiophenecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H2ClNO3S/c6-5(8)3-1-2-4(11-3)7(9)10/h1-2H
chave InChI
BYEANWQDRDXPPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00316
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00316
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)