Documentos Principais
ATC386058239
Atlantic Research Chemicals Ltd
2,2-Dimethylchromane-6-carbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
190.24
Número MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-6-chromanecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-12(2)6-5-10-7-9(8-13)3-4-11(10)14-12/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3
chave InChI
IDUKOSGEQABOGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AH10023
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AH10023
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)