Documentos Principais
ATC359510350
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-(4-Bromophenyl)propionitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
210.07
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-(4-bromophenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h3-6H,1-2H2
chave InChI
QAWLKTDBUQOFEF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001659
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001659
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)