Documentos Principais
ATC311768165
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Methylnicotinohydrazide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
151.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-methylnicotinohydrazide
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c1-5-6(7(11)10-8)3-2-4-9-5/h2-4H,8H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
YQSHPGUURTXVDV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002203
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002203
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)