Documentos Principais
ATC311762746
Atlantic Research Chemicals Ltd
N-Methyl-N-tetrahydro-2H-pyran-4-ylamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
151.64
Número MDL:
Iupac Name
N-methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-7-6-2-4-8-5-3-6;/h6-7H,2-5H2,1H3;1H
chave InChI
MMMCYLTUYKZCEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE01402
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE01402
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)