Documentos Principais
ATEH98DE5E3B
AstaTech, Inc.
(S)-N-(TERT-BUTYL)-1,2,3,4-TETRAHYDROISOQUINOLINE-3-CARBOXAMIDE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
232.33
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(3S)-N-(tert-butyl)-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxamide
Inchi Code
1S/C14H20N2O/c1-14(2,3)16-13(17)12-8-10-6-4-5-7-11(10)9-15-12/h4-7,12,15H,8-9H2,1-3H3,(H,16,17)/t12-/m0/s1
chave InChI
DMJXRYSGXCLCFP-LBPRGKRZSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=219169
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D95908
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)