Documentos Principais
ATEH98B84D90
AstaTech, Inc.
2-ETHOXY-6-NITROACRIDIN-9-AMINE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
283.29
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-ethoxy-6-nitro-9-acridinamine
Inchi Code
1S/C15H13N3O3/c1-2-21-10-4-6-13-12(8-10)15(16)11-5-3-9(18(19)20)7-14(11)17-13/h3-8H,2H2,1H3,(H2,16,17)
chave InChI
NDKYICANXPTKKC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Light-red to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=246324
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=E83758
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)