Documentos Principais
ATEH98739A5E
AstaTech, Inc.
4-(PYRROLIDIN-1-YL)ANILINE DIHYDROCHLORIDE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
235.16
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-(1-pyrrolidinyl)aniline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.2ClH/c11-9-3-5-10(6-4-9)12-7-1-2-8-12;;/h3-6H,1-2,7-8,11H2;2*1H
chave InChI
ISFTZBVGLLUPIF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-red to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=241499
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=E80244
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)