Documentos Principais
ATEH961DE2D6
AstaTech, Inc.
1,3-DIOXOISOINDOLIN-2-YL (TERT-BUTOXYCARBONYL)GLYCINATE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
320.3
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1,3-dioxoisoindolin-2-yl (tert-butoxycarbonyl)glycinate
Inchi Code
1S/C15H16N2O6/c1-15(2,3)22-14(21)16-8-11(18)23-17-12(19)9-6-4-5-7-10(9)13(17)20/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,16,21)
chave InChI
GOUMYVDROFSDHY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=209777
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT23485
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)