Documentos Principais
ATEH93EDCD3A
AstaTech, Inc.
2-(2-PHENYL-1H-INDOL-3-YL)ETHANAMINE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
236.32
Número MDL:
Iupac Name
2-(2-phenyl-1H-indol-3-yl)ethylamine
Inchi Code
1S/C16H16N2/c17-11-10-14-13-8-4-5-9-15(13)18-16(14)12-6-2-1-3-7-12/h1-9,18H,10-11,17H2
chave InChI
HQJIMWXWTRWIAL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=177833
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P20763
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)