Documentos Principais
ATEH57C9A476
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL (CYCLOPROPYLMETHYL)CARBAMATE
Selecione um tamanho
250 MG
CHF 126,90
1 G
CHF 299,60
SKU do fornecedor: OR54637-250MG
CHF 126,90
Envio em 14 dias - da Aldrich Parner.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
CHF 126,90
1 G
CHF 299,60
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
171.24
Número MDL:
SKU do fornecedor: OR54637-250MG
CHF 126,90
Envio em 14 dias - da Aldrich Parner.
Iupac Name
tert-butyl cyclopropylmethylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-7-4-5-7/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,10,11)
chave InChI
ZPOIEEISPMGDRW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=144765
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C12800
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)