Documentos Principais
ATEH11AB2542
AstaTech, Inc.
2-[(OXAN-4-YL)AMINO]ACETONITRILE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
140.19
Número MDL:
Iupac Name
(tetrahydro-2H-pyran-4-ylamino)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c8-3-4-9-7-1-5-10-6-2-7/h7,9H,1-2,4-6H2
chave InChI
AUGKNGALJZGBES-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=124289
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W15264
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)