Documentos Principais
ATEH0DDC420F
AstaTech, Inc.
2-AMINO-2-(6-METHYLPYRIDIN-3-YL)ETHAN-1-OL DIHYDROCHLORIDE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
225.12
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-2-(6-methylpyridin-3-yl)ethan-1-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2O.2ClH/c1-6-2-3-7(4-10-6)8(9)5-11;;/h2-4,8,11H,5,9H2,1H3;2*1H
chave InChI
XLGSMURKSQBONT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=88599
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=N11363
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)